193666
Chloropentafluorobenzene
99%
Seleccione un Tamaño
58,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
58,80 €
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
122-123 °C/750 mmHg (lit.)
densidad
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(Cl)c(F)c1F
InChI
1S/C6ClF5/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Clave InChI
KGCDGLXSBHJAHZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?