193585
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
technical grade, 92%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
92%
mp
55-60 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H
Clave InChI
SHCWQWRTKPNTEM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?