Merck
193437
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclohexylamine, mixture of cis and trans
98%
Sinónimos:
1-Amino-2-methylcyclohexane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H10NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
113.20
Beilstein:
2689073
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
densidad
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCCCC1N
InChI
1S/C7H15N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-7H,2-5,8H2,1H3
Clave InChI
FEUISMYEFPANSS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Mechanism of hydrodenitrogenation of 2-methylcyclohexylamine has been studied over sulfided NiMo/Al2O3[1]. 2-Methylcyclohexylamine is the intermediate formed during hydrodenitrogenation of toluidine[2].
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mechanism of the C−N-bond breaking in the hydrodenitrogenation of methylcyclohexylamine over sulfided NiMo/γ-Al2O3.
Rota F and Prins R.
J. Mol. Catal. A: Chem., 162(1), 367-374 (2000)
Mechanisms of the hydrodenitrogenation of alkylamines with secondary and tertiary a-carbon atoms on sulfided NiMo/Al2O3.
Zhao Y and Prins R.
J. Catal., 222(2), 532-544 (2004)