Merck
19343
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-chloro-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, Boc-4-chloro-D-β-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
299.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Clave InChI
ZPXVKCUGZBGIBW-NSHDSACASA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)