Merck
193186
Sigma-Aldrich
2-(3-Sulfobenzoyl)pyridine 2-pyridylhydrazone dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14N4O3S · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
390.41
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
cadena SMILES
O.OS(=O)(=O)c1cccc(c1)\C(=N\N=C2/NC=CC=C2)c3ccccn3
InChI
1S/C17H14N4O3S.H2O/c22-25(23,24)14-7-5-6-13(12-14)17(15-8-1-3-10-18-15)21-20-16-9-2-4-11-19-16;/h1-12H,(H,19,20)(H,22,23,24);1H2/b21-17-;
Clave InChI
RJUZVWXSEHBPRH-BMEBGVJCSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)