193038
Borane dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
Sinónimos:
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M in methylene chloride
densidad
1.287 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Clave InChI
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?