Merck
191175
Sigma-Aldrich
DL-4-Chlorophenylalaninol
96%
Sinónimos:
(±)-2-(p-Chlorophenyl)-1-[hydroxymethyl)ethylamine, 2-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2CH(NH2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
185.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
80-82 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(CO)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)6-12/h1-4,9,12H,5-6,11H2
Clave InChI
RPHQMRWKOPBZQY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
DL-4-Chlorophenylalaninol may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chun-Long Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(51), 17222-17223 (2008-12-05)
The structures and dynamic solid-state behavior of four hydrogen-bonded layered metal-organic frameworks are discussed. Three of the complexes incorporate acetone guest molecules between layers; this is attributed to added flexibility in a framework ammonium component. One complex incorporates water guests