Merck
190497
Sigma-Aldrich
3′-Bromopropiophenone
96%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4COC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
213.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
39-41 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
QSHLXVTVXQTHBS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3′-Bromopropiophenone was used in the synthesis of o-, m- and p- isomers of (±)-2-[3-(hydroxybenzoyl)phenyl] propanoic acid[1]. It was also used in the synthesis of 2-(methylamino)-1-(3-bromophenyl)propan-1-one[2].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Novel aminopropiophenones as potential antidepressants.
Foley KF and Cozzi NV.
Drug Development Research, 60(4), 252-260 (2003)
Straightforward Syntheses of the Three Possible Isomers of (?)-2-[3-(Hydroxybenzoyl) phenyl] propanoic Acid, Metabolites of (?)-Ketoprofen.
Camps P and Farres X.
Synthetic Communications, 25(24), 3931-3938 (1995)