Merck
189693
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(OCH3)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
217.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
68-71 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(Br)cc1CO
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
HAOOGRLZVQWDBY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol has been used in the synthesis of 5-bromo-2-methoxyphenylacetic acid.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
112. Attempts to find new chemotherapeutic amidines. Part III. Nuclear substituted derivatives of 4: 4'-and 3: 3'-diamidinostilbene.
Ashley JN and Harris JO.
Journal of the Chemical Society, 567-572 (1946)