189081
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
43-45 °C (lit.)
cadena SMILES
OC[C@@H]1CCCC[C@@H]1CO
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h7-10H,1-6H2/t7-,8+
Clave InChI
XDODWINGEHBYRT-OCAPTIKFSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?