18886
2,4-Pentadienoic acid
≥97.0% (T)
Sinónimos:
1,3-Butadiene-1-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97.0% (T)
formulario
solid
contiene
hydroquinone as stabilizer
mp
69-72 °C
solubilidad
1 M NaOH: soluble 0.5 g/10 mL, clear, brown
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\C=C
InChI
1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H,1H2,(H,6,7)/b4-3+
Clave InChI
SDVVLIIVFBKBMG-ONEGZZNKSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable