Merck
188239
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4(CH2)4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
180.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
160-161 °C/8 mmHg (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
densidad
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(CCCCO)cc1
InChI
1S/C11H16O2/c1-13-11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-12/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3
Clave InChI
ONIBHZIXCLTLNO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Decay of 4-(4-methoxyphenyl)-1-butanol radical cation in water via Cα-H deprotonation has been kinetically investigated by pulse radiolysis[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oxygen Versus Carbon Acidity in the Side-Chain Fragmentation of 2-, 3-, and 4-Arylalkanol Radical Cations in Aqueous Solution: The Influence of the Distance between the OH Group and the Aromatic Ring1.
Baciocchi E, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(28), 6624-6629 (1999)