Merck
187410
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo:
98%
Ensayo
98%
mp
66-67 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitro
cadena SMILES
Cc1ccc(c(CO)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-2-3-8(9(11)12)7(4-6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
IKEYTRGLCHZQHO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol undergoes oxidation in the presence of ammonium chlorochromate adsorbed on montmorillonite K-10 to yield 5-methyl-2-nitrobenzaldehyde[1]. It also undergoes oxidation with chromium trioxide-HZSM-5 zeolite under microwave irradiation on solventless system[2].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ammonium chlorochromate adsorbed on montmorillonite K-10: Selective oxidation of alcohols under solvent-free conditions.
Heravi M M and Hydar KT.
J. Chem. Res. Synop., 10, 656-657 (1998)
Remarkable fast microwave-assisted zeolite HZSM-5 catalyzed oxidation of alcohols with chromium trioxide under solvent-free conditions.
Heravi MM.
J. Chem. Res. Synop., 5, 334-335 (1999)