185477
Isopropyl acetate
99%
Sinónimos:
Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
47 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99%
formulario
liquid
temp. de autoignición
894 °F
lim. expl.
1.8 %, 37 °F
8 %
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
densidad
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Clave InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?