Merck
185167
Sigma-Aldrich
3-(Benzylamino)propionitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2NHCH2CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
160.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5308 (lit.)
densidad
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitrile
phenyl
cadena SMILES
N#CCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12N2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,12H,4,8-9H2
Clave InChI
MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(Benzylamino)propionitrile undergoes aza-type Michael reaction with 1-hydroxymethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester under mild conditions[1].
Aplicación
3-(Benzylamino)propionitrile was used as starting reagent in the synthesis of:
  • (3R,4S)-1-benzyl-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid, key chiral building block for synthesis of biologically active compounds[2]
  • 1-{[benzyl-(2-cyano-ethyl)-amino]-methyl}-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester[1]
  • 3-[benzyl-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl)-amino]-propionitrile[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
1-{[Benzyl-(2-cyano-ethyl)-amino]-methyl}-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester.
Herrag L, et al.
Molbank, 1006(5), M494-M494 (2006)
A Practical and Efficient Synthesis of (3 R, 4 S)-1-Benzyl-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid via an Aziridinium Ion Intermediate.
Ohigashi A, et al.
Organic Process Research & Development, 14(1), 127-132 (2009)
3-[Benzyl-(1, 5-dimethyl-1H-pyrazol-3-ylmethyl)-amino]-propionitrile.
Herrag L, et al.
Molbank, 2006(5), M496-M496 (2006)