Merck
183415
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dichloropropiophenone
99%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3COC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
203.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
solid
bp
136-140 °C/18 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
FKGDMSJKLIQBQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3′,4′-Dichloropropiophenone was used in the synthesis of (S)-3-chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-propanol.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
A stereocontrolled route to 2-substituted chromans.
Hodgetts KJ.
Tetrahedron Letters, 41(44), 8655-8659 (2000)