Merck
100803
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxyaniline
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
mp
63-67 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10,14H2
Clave InChI
IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable