Merck
183245
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
203.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
235 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1nc2ccccc2c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-6-10(13)9(11(14)15)7-4-2-3-5-8(7)12-6/h2-5,13H,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
RVGATDHHYVSTQG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Hydroxy-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)