Merck
18289
Sigma-Aldrich
1-Dodecyl-3-methylimidazolium iodide
≥95.0%
Sinónimos:
1-Lauryl-3-methylimidazolium iodide
Seleccione un Tamaño
5 G
103,00 €
50 G
644,00 €
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
103,00 €
50 G
644,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H31IN2
Número de CAS:
Peso molecular:
378.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95.0%
Formulario
solid
impurezas
≤0.5% water
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[I-].CCCCCCCCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C16H31N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;/h14-16H,3-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
RQVJLVQTNZVVRZ-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G Kiran Kumar Reddy et al.
Frontiers in microbiology, 11, 730-730 (2020-05-07)
Candida albicans is an opportunistic pathogen causes fungal infections that range from common skin infections to persistent infections through biofilm formation on tissues, implants and life threatening systemic infections. New antifungal agents or therapeutic methods are desired due to high
Artículos
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.