Merck
182796
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl stearate)
average Mw ~90,000 by GPC, granular
Sinónimos:
Poly(vinyl octadecanoate), Vinyl stearate homopolymer
About This Item
Fórmula lineal:
(CH2CH[O2C(CH2)16CH3])n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
granular
mol peso
average Mw ~90,000 by GPC
temperatura de transición
Tg 45 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)