Documentos clave
18186
Sigma-Aldrich
Tentagel M NH2 Microspheres
extent of labeling: ~0.2 mmol/g loading
Sinónimos:
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol grafted to polystyrene
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Extensión del etiquetado
~0.2 mmol/g loading
tamaño de partícula
~10 μm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)