18055
4-Bromo-L-phenylalanine
≥98.0% (NT)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (NT)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −22.0±2°, c = 0.5% in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~265 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(Br)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clave InChI
PEMUHKUIQHFMTH-QMMMGPOBSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?