178950
Methanesulfonyl fluoride
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
bp
123-124 °C (lit.)
densidad
1.427 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CS(F)(=O)=O
InChI
1S/CH3FO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
Clave InChI
KNWQLFOXPQZGPX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter