Merck
17870
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromocaprylate
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Ethyl 2-bromooctanoate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CHBrCOOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
251.16
Beilstein:
1767535
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
bp
137-140 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
CCCCCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-3-5-6-7-8-9(11)10(12)13-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
JIQJOKSCSVMZAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)