Merck
178012
Sigma-Aldrich
(1,2-Dibromoethyl)benzene
≥98%
Sinónimos:
1,2-Dibromo-1-phenylethane, Phenylethylene bromide, Styrene dibromide
Seleccione un Tamaño
100 G
83,60 €
500 G
246,00 €
83,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
83,60 €
500 G
246,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(Br)CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
263.96
Beilstein:
907323
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
83,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
bp
139-141 °C/15 mmHg (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
phenyl
cadena SMILES
BrCC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clave InChI
SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane in rat was examined[1].
Aplicación
  • Effects of the biocide methylisothiazolinone on Xenopus laevis wound healing and tail regeneration.: The study assesses the impact of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one on regenerative processes in amphibians, contributing to the understanding of its biological effects and potential toxicity (Delos Santos et al., 2016).
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C E Zoetemelk et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 15(3), 418-425 (1987-05-01)
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane (DBPE) was studied in rats. Administration of DBPE orally, in doses of 0.25-1.25 mmol/kg (66-330 mg/kg), to male Wistar rats resulted in the excretion of a single mercapturic acid in urine. The methyl esters of three