Merck
17763
Sigma-Aldrich
(+)-Limonene 1,2-epoxide
mixture of cis/trans-isomers, ≥97.0% (sum of isomers, GC)
Sinónimos:
(+)-Limonene epoxide, (+)-p-Mentha-1,8-diene 1,2-epoxide, (4R)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene, (4R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
80231
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (sum of isomers, GC)
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.467
densidad
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1
Clave InChI
CCEFMUBVSUDRLG-XNWIYYODSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
(+)-Limonene 1,2-epoxide, a monoterpene that can be prepared from (+)-limonene. It shows potent antinociceptive and antitumoral activity and is mainly used as a building block in synthesis of pharmaceutical products, perfumes, cosmetics and food additives.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Antonia Amanda C de Almeida et al.
Brain research, 1448, 56-62 (2012-03-01)
The aim of the study is to determine the acute toxicity and anxiolytic-like effects of a mixture of cis and trans of (+)-limonene epoxide in animal models of anxiety. After acute treatment with (+)-limonene epoxide at doses of 25, 50