175889
tert-Butanol-d10
99 atom % D
Sinónimos:
2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butyl alcohol-d10
Seleccione un Tamaño
159,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
159,00 €
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.5% water
water
índice de refracción
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
densidad
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
Clave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?