175250
6-Methoxy-1-indanone
≥97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97%
formulario
solid
mp
105-109 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
COc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
Clave InChI
UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
6-Methoxy-1-indanone was used in the synthesis of 5-methoxyninhydrin (2,2-dihydroxy-5-methoxy-1,3-indanedione).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthetic Routes to Ninhydrins. Preparation of Ninhydrin, 5-Methoxyninhydrin, and 5-(Methylthio) ninhydrin.
Synthetic Communications, 21(21), 2231-2256 (1991)