Merck
17241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-[(RS)-1-Ethoxyethoxy]-1-propanol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16O3
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
7566593
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D −18.5±1°, neat
índice de refracción
n20/D 1.420
densidad
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(C)O[C@H](C)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-9-7(3)10-6(2)5-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?/m1/s1
Clave InChI
VLECUSKDVHMJKF-ULUSZKPHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)