Merck
172049
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl salicylate
97%
Sinónimos:
Ethylene glycol monosalicylate, Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4COOCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
2255685
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
166 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
Clave InChI
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)