Merck
171417
Sigma-Aldrich
2-Aminopentane
97%
Sinónimos:
1-Methylbutylamine, 2-Amylamine
Seleccione un Tamaño
5 G
53,10 €
53,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
53,10 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(NH2)CH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
87.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
53,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4020 (lit.)
bp
90.5-91.5 °C (lit.)
densidad
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
Clave InChI
IGEIPFLJVCPEKU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jan Leipert et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(12), 2538-2547 (2017-09-01)
N-acyl homoserine lactones (AHL) are small signal molecules involved in the quorum sensing of many gram-negative bacteria, and play an important role in biofilm formation and pathogenesis. Present analytical methods for identification and quantification of AHL require time-consuming sample preparation
Jan Leipert et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4737-4748 (2018-02-23)
The identification and quantification of molecules involved in bacterial communication are major prerequisites for the understanding of interspecies interactions at the molecular level. We developed a procedure allowing the determination of 2-heptyl-4(1H)-quinolone (HHQ) and 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone (PQS) and the virulence factor