Merck
16860
Sigma-Aldrich
2-Bromodecanoic acid
≥96.0% (AT)
Sinónimos:
2-Bromocapric acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CHBrCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
251.16
Beilstein:
1767667
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥96.0% (AT)
índice de refracción
n20/D 1.471
bp
116-118 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(11)10(12)13/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
KNLOTZNPRIFUAR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Bromodecanoic acid was used as extractant in synergistic solvent extraction of trivalent actinides (Am and Cm) and some lanthanides[1]. It was used in the synthesis of 2-bromodecanoic acid benzhydryl ester[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synergistic solvent extraction of trivalent americium and europium by 2-bromodecanoic acid and neutral nitrogen-containing reagents.
Hagstrom I, et al.
Solvent Extr. Ion Exch., 17(2), 221-242 (1999)
André Fontes et al.
Nuclear medicine and biology, 38(3), 363-370 (2011-04-16)
In this work, we report on a synthetic strategy using amphiphilic DOTA (1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid)-based chelators bearing a variable-sized α-alkyl chain at one of the pendant acetate arms (from 6 to 14 carbon atoms), compatible with their covalent coupling to amine-bearing