Merck
167177
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2(3H)-benzofuranone
97%
Sinónimos:
2,5-Dihydroxyphenylacetic acid lactone, Homogentisic lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.13
Beilstein:
128621
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
192-194 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc2OC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(10)11-7/h1-3,9H,4H2
Clave InChI
POUITAHNNRJWMA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Hydroxy-2(3H)-benzofuranone participates in lewis acid mediated synthesis of 2(3H)-benzofuranones[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lewis acid promoted synthesis of 2 (3H)-benzofuranones.
Babu BR, et al.
Indian J. Chem. B, 45(11), 2546-2546 (2006)
Hagai Tavori et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7504-7509 (2008-06-24)
Paraoxonase1 (PON1) is a HDL bound enzyme and many of the anti-atherogenic properties of HDL are attributed to PON1. The enzyme precise mechanism of protective action and its endogenous substrate remain elusive. PON1 hydrolyzes organophosphates, arylesters and lactones, whereas the