Merck
165190
Sigma-Aldrich
O-Acetylsalicyloyl chloride
95%
Seleccione un Tamaño
5 G
28,60 €
25 G
76,70 €
28,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
28,60 €
25 G
76,70 €
About This Item
Fórmula lineal:
2-(CH3CO2)C6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
198.60
Beilstein:
880372
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
28,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
bp
107-110 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
45-49 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadena SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-6(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9(10)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
DSGKWFGEUBCEIE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • O-Acetylsalicyloyl chloride was used in the synthesis of enantiomerically pure bidentate heteroorganic ligands built on simple achiral skeletons and containing an aziridine moiety[1].
  • It was used in the general synthesis of acetoxybenzamides[2].
  • It was used in the chemical synthesis of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy(TEMPO)-aspirin conjugate via condensation reaction with 4-hydroxy-TEMPO[3].
  • It was used as reagent in acylation of cyclobutenediones[4].
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3543-3543 (1993)
Wilmarie Flores-Santana et al.
British journal of pharmacology, 165(4b), 1058-1067 (2011-06-11)
Inflammation and reactive oxygen species are associated with the promotion of various cancers. The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in cancer prevention treatments has been promising in numerous cancers. We report the evaluation of NSAIDs chemically modified by the
Aziridine ring-containing chiral ligands as highly efficient catalysts in asymmetric synthesis.
Rachwalski M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 24(7), 421-425 (2013)
Carlos Barea et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(15), 4498-4502 (2011-07-05)
Continuing with our efforts to identify new active compounds against malaria and leishmaniasis, 14 new 3-amino-1,4-di-N-oxide quinoxaline-2-carbonitrile derivatives were synthesized and evaluated for their in vitro antimalarial and antileishmanial activity against Plasmodium falciparum Colombian FCR-3 strain and Leishmania amazonensis strain