163341
2-Nitrophenylacetonitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
82-85 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5H2
Clave InChI
YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Nitrophenylacetonitrile was used in synthesis of 2 or 2,4-substituted α-carbolines via a one-pot tandem reaction of α,β-unsaturated ketones. It was used in the synthesis of strychnine.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Xiaofei Zhang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(2), 355-361 (2013-11-23)
An effective and convenient method has been developed for the preparation of 2 or 2,4-substituted α-carbolines via a one-pot tandem reaction of α,β-unsaturated ketones with 2-nitrophenylacetonitrile in the presence of zinc dust, acetic acid and triethylamine. This protocol presents a
Takashi Ohshima et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(49), 14546-14547 (2002-12-06)
The enantioselective total synthesis of (-)-strychnine was accomplished through the use of the highly practical catalytic asymmetric Michael reaction (0.1 mol % of (R)-ALB, more than kilogram scale, without chromatography, 91% yield and >99% ee) as well as a tandem