162884
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
≥98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
277-280 °C (lit.)
solubilidad
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to dark yellow
cadena SMILES
Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
InChI
1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?