16230
4-Bromoaniline
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
1-Amino-4-bromobenzene, p-Bromoaniline
Seleccione un Tamaño
55,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
55,80 €
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
mp
56-62 °C (lit.)
63-65 °C
solubilidad
ethanol: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Clave InChI
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?