161985
p-Chloromercuriobenzoate
Sinónimos:
4-(Hydroxymercurio)benzoic acid sodium salt, p-Hydroxymercuribenzoic acid sodium salt, PCMB, Sodium 4-(hydroxymercurio)benzoate
About This Item
Productos recomendados
cadena SMILES
[Na+].O[Hg]c1ccc(cc1)C([O-])=O
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?