161896
3,4-Dibenzyloxyphenethylamine hydrochloride
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
131-133 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadena SMILES
Cl.NCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H23NO2.ClH/c23-14-13-18-11-12-21(24-16-19-7-3-1-4-8-19)22(15-18)25-17-20-9-5-2-6-10-20;/h1-12,15H,13-14,16-17,23H2;1H
Clave InChI
KXIZXPRLNNDQKS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)