161160
α-Bromocinnamaldehyde
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
66-68 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br\C(C=O)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b9-6-
Clave InChI
WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?