Merck
160792
Sigma-Aldrich
11-Phenoxyundecanoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5O(CH2)10CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
278.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
217-222 °C/3 mmHg (lit.)
mp
77-78 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear (Colorless to orange)
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C17H26O3/c18-17(19)14-10-5-3-1-2-4-6-11-15-20-16-12-8-7-9-13-16/h7-9,12-13H,1-6,10-11,14-15H2,(H,18,19)
Clave InChI
FRSQLPPSRJNREN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
11-Phenoxyundecanoic acid was employed as carbon source in the biosynthesis of aromatic copolyesters by isolated Pseudomonas putida BM01.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J J Song et al.
Applied and environmental microbiology, 62(2), 536-544 (1996-02-01)
Two types of novel aromatic copolyesters were synthesized from 11-phenoxyundecanoic acid (11-POU) as the sole carbon source and the cosubstrates 11-POU and octanoate, respectively, by isolated Pseudomonas putida BM01 that is known to accumulate high concentrations of medium-chain-length polyesters. Insoluble