160741
3-Methyl-2-nitrophenol
99%
Sinónimos:
2-Nitro-m-cresol, 3-Hydroxy-2-nitrotoluene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
106-108 °C/9.5 mmHg (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Cc1cccc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
QIORDSKCCHRSSD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?