Merck
160369
Sigma-Aldrich
Phenylmalonic acid
98%
Sinónimos:
α-Carboxyphenylacetic acid, α-Phenylmalonic acid, 2-Phenylpropanedioic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
2048729
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
149-152 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)C(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-8(11)7(9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
WWYDYZMNFQIYPT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
V L Lapidus et al.
Antibiotiki, 26(5), 357-360 (1981-05-01)
Distribution of carbenicillin, benzylpenicillin and phenylmalonic acid in butyl acetate-water and methylene chloride-water systems within wide ranges of pH of the aqueous phase was studied. The experimental data were reviewed taking into account the distribution between the phases of the