Merck
159735
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide
97%
Sinónimos:
Tris-formaminomethane
Seleccione un Tamaño
5 G
53,48 €
53,48 €
Precio de catálogo76,40 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
53,48 €
About This Item
Fórmula lineal:
(HCONH)3CH
Número de CAS:
Peso molecular:
145.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
53,48 €
Precio de catálogo76,40 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
170-172 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
amide
cadena SMILES
[H]C(=O)NC(NC([H])=O)NC([H])=O
InChI
1S/C4H7N3O3/c8-1-5-4(6-2-9)7-3-10/h1-4H,(H,5,8)(H,6,9)(H,7,10)
Clave InChI
HNPCDFJZADHNHD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide is also referred as tris(formamido)methane.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of Tris (carboalkoxyamino) methane and N-Carbethoxyiminocarboxylic Acid Esters.
Grakauskas V.
The Journal of Organic Chemistry, 36(21), 3251-3252 (1971)