159263
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
90-92 °C (lit.)
grupo funcional
ether
nitrile
cadena SMILES
CCO\C(C)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C7H8N2O/c1-3-10-6(2)7(4-8)5-9/h3H2,1-2H3
Clave InChI
BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?