Merck
157465
Sigma-Aldrich
4′-Methoxychalcone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHCOC6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
238.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
101-103 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
Información sobre el gen
human ... IL1B(3553)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L Wattenberg
Journal of cellular biochemistry. Supplement, 22, 162-168 (1995-01-01)
The objective of the studies reported here has been to find novel chemopreventive agents effective against carcinogenesis of the lung. In particular, identification of suppressing agents, i.e., compounds preventing the evolution of the neoplastic process, has been sought. For this
Alessandra M T Souza et al.
Current microbiology, 59(4), 374-379 (2009-07-25)
Current drugs for treating leishmaniasis are still associated with significant toxicity and failure rates. Thus, new effective and less toxic antileishmanial agents are still in need. Herein, we tested a series of sulfonamide 4-methoxychalcone derivatives against L. amazonensis promastigote and