Merck
157430
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyryl chloride
97%
Seleccione un Tamaño
25 ML
94,40 €
94,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
94,40 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2CHC(O)Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
134.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
94,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
densidad
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
CCC(CC)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-Ethylbutyryl chloride was used in syntheses of bicyclic thiophene derivatives.[1]
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Joseph L Duffy et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(5), 1401-1405 (2005-02-17)
A novel class of antagonists of the human glucagon receptor (hGCGR) has been discovered. Systematic modification of the lead compound identified substituents that were essential for activity and those that were amenable to further optimization. This SAR exploration resulted in