157058
2-Benzoxazolinone
98%
Sinónimos:
2-Hydroxybenzoxazole
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
137-139 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1Nc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H5NO2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
Clave InChI
ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C - closed cup