Merck
156698
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylstyrene
95%
Sinónimos:
1-tert -Butyl-4-vinylbenzene, 4-t -Butylstyrene, p -tert -Butylstyrene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H4CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
contiene
100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
91-92 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
Clave InChI
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)