Merck
154458
Sigma-Aldrich
10,11-Dihydrodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
211.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
211-213 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1Nc2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO2/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
Clave InChI
OXMPDOZBQGHTGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
10,11-Dihydrodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11-one may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)